(±)-α-Chlorophenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-2-phenylacetic acid
OR907811-10G OR907811-1G OR907811-5G
APOSOR907811-10GEA 290 EUR
APOSOR907811-10G APOSOR907811-1G APOSOR907811-5G
(±)-α-Chlorophenylacetic acid 98%
(±)-α-Chlorophenylacetic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037753
Núm. CAS: 4755-72-0