3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-tert-Butyl-3-methylbenzamide
OR907819-100G OR907819-25G OR907819-5G
APOSOR907819-100GEA 632 EUR
APOSOR907819-100G APOSOR907819-25G APOSOR907819-5G
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00996285
Núm. CAS: 42498-33-9