3-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907835-5G
APOSOR907835-5GEA 112 EUR
APOSOR907835-5G
3-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
3-Methoxy-2-naphthaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,2066 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13191799
Núm. CAS: 56679-88-0