Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-chloro-3-hydroxybenzoate
OR907859-1G
APOSOR907859-1GEA 440 EUR
APOSOR907859-1G
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505968
Núm. CAS: 166272-81-7