Methyl-3,5-dimethylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3,5-dimethylbenzoate
OR907873-100G
APOSOR907873-100GEA 134 EUR
APOSOR907873-100G
Methyl-3,5-dimethylbenzoate 97%
Methyl-3,5-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077971
Núm. CAS: 25081-39-4