Methyl-3-ethoxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-ethoxybenzoate
OR907890-25G
APOSOR907890-25GEA 108 EUR
APOSOR907890-25G
Methyl-3-ethoxybenzoate 98%
Methyl-3-ethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017263
Núm. CAS: 108593-47-1