1-Cyclopentylethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR907909-25G OR907909-100G
APOSOR907909-25GEA 69.6 EUR
APOSOR907909-25G APOSOR907909-100G
1-Cyclopentylethanone 95%
1-Cyclopentylethanone
Formula: C₇H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060799
Núm. CAS: 6004-60-0