Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908004-100G OR908004-25G
APOSOR908004-100GEA 190 EUR
APOSOR908004-100G APOSOR908004-25G
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192156
Núm. CAS: 17159-80-7