Pent-4-enoato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl pent-4-enoate
OR908012-5G
APOSOR908012-5GEA 75.4 EUR
APOSOR908012-5G
Pent-4-enoato de metilo 95%
Pent-4-enoato de metilo
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Densidad: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03990590
Núm. CAS: 818-57-5
UN: 3272
ADR: 3,III