2-(Propylthio)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908020-10G OR908020-1G OR908020-5G
APOSOR908020-10GEA 502 EUR
APOSOR908020-10G APOSOR908020-1G APOSOR908020-5G
2-(Propylthio)benzoic acid 98%
2-(Propylthio)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02729229
Núm. CAS: 21213-10-5