2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908028-1G OR908028-5G
APOSOR908028-1GEA 190 EUR
APOSOR908028-1G APOSOR908028-5G
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₆H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10005348
Núm. CAS: 2273-40-7