Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
OR908044-100G OR908044-25G
APOSOR908044-100GEA 253 EUR
APOSOR908044-100G APOSOR908044-25G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formula: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034667
Núm. CAS: 1572-98-1