4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
OR908049-1G
OR908049-5G
APOSOR908049-1GEA
43.5
EUR
APOSOR908049-1G
APOSOR908049-5G
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Formula:
C₅H₂Br₂OS MW: 269,94 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00225242 Núm. CAS: 38071-22-6 |