Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(chloromethyl)benzoate
OR908066-25G OR908066-5G
APOSOR908066-25GEA 357 EUR
APOSOR908066-25G APOSOR908066-5G
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,6196 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200781
Núm. CAS: 34040-62-5