Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate, Methyl 2-cyano-2,2-dimethylacetate
OR908083-100G
APOSOR908083-100GEA 116 EUR
APOSOR908083-100G
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate
Formula: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428328
Núm. CAS: 72291-30-6