Ácido fenilmalónico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908114-100G OR908114-25G
APOSOR908114-100GEA 65.4 EUR
APOSOR908114-100G APOSOR908114-25G
Ácido fenilmalónico 95%
Ácido fenilmalónico
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004253
Núm. CAS: 2613-89-0