2-Amino-3-methylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR908166-1G OR908166-25G OR908166-5G
APOSOR908166-1GEA 74.1 EUR
APOSOR908166-1G APOSOR908166-25G APOSOR908166-5G
2-Amino-3-methylbenzamide 98%
2-Amino-3-methylbenzamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04034517
Núm. CAS: 1885-32-1