3-Chloro-2-methylbenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908180-25G OR908180-5G
APOSOR908180-25GEA 114 EUR
APOSOR908180-25G APOSOR908180-5G
3-Chloro-2-methylbenzamide 95%
3-Chloro-2-methylbenzamide
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047882
Núm. CAS: 205178-79-6