2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Cyano-2,2-dimethylacetic acid
OR908203-1G OR908203-5G
APOSOR908203-1GEA 63.8 EUR
APOSOR908203-1G APOSOR908203-5G
2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
2-Cyano-2-methylpropanoic acid
Formula: C₅H₇NO₂
MW: 113,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100210
Núm. CAS: 22426-30-8