Ciclopropil-4-clorofenilcetona 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908214-100G OR908214-25G
APOSOR908214-100GEA 330 EUR
APOSOR908214-100G APOSOR908214-25G
Ciclopropil-4-clorofenilcetona 96%
Ciclopropil-4-clorofenilcetona
Formula: C₁₀H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001295
Núm. CAS: 6640-25-1