4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-(2-Methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
OR908296-10G OR908296-5G
APOSOR908296-10GEA 116 EUR
APOSOR908296-10G APOSOR908296-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₄
MW: 196,009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03452784
Núm. CAS: 265664-52-6