2-Ciclopenten-1-ona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ciclopenten-2-ona
OR9084-100G OR9084-25G OR9084-5G
APOSOR9084-100GEA 236 EUR
APOSOR9084-100G APOSOR9084-25G APOSOR9084-5G
2-Ciclopenten-1-ona 98%
2-Ciclopenten-1-ona
Formula: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Pto. Ebullición: 151…154 °C
Densidad: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001401
Núm. CAS: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III