2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9085-1G OR9085-5G
APOSOR9085-1GEA 393 EUR
APOSOR9085-1G APOSOR9085-5G
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
2,6-Dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Formula: C₇H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01693965
Núm. CAS: 1073-79-6