2,6-Diisopropylphenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Diisopropylphenylboronic Acid
OR908515-1G OR908515-5G
APOSOR908515-1GEA 33.5 EUR
APOSOR908515-1G APOSOR908515-5G
2,6-Diisopropylphenylboronic acid 96%
2,6-Diisopropylphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₉BO₂
MW: 206,0891 g/mol
Pto. de fusión: 167…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16876786
Núm. CAS: 363166-79-4