3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dichloro-2-methylaniline
OR908621-10G OR908621-1G OR908621-5G
APOSOR908621-10GEA 754 EUR
APOSOR908621-10G APOSOR908621-1G APOSOR908621-5G
3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
3,4-Dichloro-o-toluidine
Formula: C₇H₇Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855814
Núm. CAS: 62077-25-2