4-terc-Butilbencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-tert-Butylbenzylamine
OR9087-1G OR9087-25G OR9087-5G OR9087-100G
APOSOR9087-1GEA 27.7 EUR
APOSOR9087-1G APOSOR9087-25G APOSOR9087-5G APOSOR9087-100G
4-terc-Butilbencilamina 98%
4-terc-Butilbencilamina
Formula: C₁₁H₁₇N
Pto. Ebullición: 124 °C
Densidad: 0,927 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00040754
Núm. CAS: 39895-55-1
UN: 2735
ADR: 8,III