4'-Metilformanilida 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908773-5G
APOSOR908773-5GEA 109 EUR
APOSOR908773-5G
4'-Metilformanilida 95%
4'-Metilformanilida
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 3085-54-9