Trifenilfosfina 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9088-1KG OR9088-250G OR9088-5KG
APOSOR9088-1KGEA 78.3 EUR
APOSOR9088-1KG APOSOR9088-250G APOSOR9088-5KG
Trifenilfosfina 99+%
Trifenilfosfina
Formula: C₁₈H₁₅P
MW: 262.29 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C
Pto. de fusión: 78…82 °C
Densidad: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003043
Núm. CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Índice Merck: 12,09873