1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (Kryptofix® 11 aza) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Kryptofix® 11 aza
OR9089-25G OR9089-5G OR9089-100G
APOSOR9089-25GEA 27.7 EUR
APOSOR9089-25G APOSOR9089-5G APOSOR9089-100G
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (Kryptofix® 11 aza) 97%
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (Kryptofix® 11 aza)
Formula: C₈H₂₀N₄
MW: 172.27 g/mol
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066281
Núm. CAS: 294-90-6
EINECS: 425-450-9
UN: 1759
ADR: 8 III