7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908961-10G OR908961-1G OR908961-5G
APOSOR908961-10GEA 712 EUR
APOSOR908961-10G APOSOR908961-1G APOSOR908961-5G
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179132
Núm. CAS: 34165-07-6