6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR908968-1G OR908968-5G
APOSOR908968-1GEA 451 EUR
APOSOR908968-1G APOSOR908968-5G
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one 98%
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02269197
Núm. CAS: 2585-04-8