4-Bromobenzothiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR908977-1G OR908977-5G
APOSOR908977-1GEA 55.1 EUR
APOSOR908977-1G APOSOR908977-5G
4-Bromobenzothiazole 98%
4-Bromobenzothiazole
Formula: C₇H₄BrNS
MW: 214,0800 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11858590
Núm. CAS: 767-68-0