1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Benzhydryl-3-azetidinone, 1-Diphenylmethyl-3-azetidinone
OR9090-5G
OR9090-1G
OR9090-10G
APOSOR9090-5GEA
27.7
EUR
APOSOR9090-5G
APOSOR9090-1G
APOSOR9090-10G
1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-one
Formula:
C₁₆H₁₅NO Pto. Ebullición: 350…355 °C Densidad: 1,182 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00964539 Núm. CAS: 40320-60-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...