5-Amino-6-chloroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909002-1G OR909002-5G
APOSOR909002-1GEA 40.6 EUR
APOSOR909002-1G APOSOR909002-5G
5-Amino-6-chloroquinoline 98%
5-Amino-6-chloroquinoline
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02947117
Núm. CAS: 341010-40-0