2-Bromo-4-iodotoluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Bromo-5-iodo-2-metnylbenzene
OR909079-100G
APOSOR909079-100GEA 165 EUR
APOSOR909079-100G
2-Bromo-4-iodotoluene 98%
2-Bromo-4-iodotoluene
Formula: C₇H₆BrI
MW: 296,9300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779014
Núm. CAS: 26670-89-3