6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR909084-25G OR909084-5G
APOSOR909084-25GEA 478 EUR
APOSOR909084-25G APOSOR909084-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula: C₈H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08544341
Núm. CAS: 105655-01-4