3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2-Pyridyl)propionic Acid
OR909092-1G OR909092-5G
APOSOR909092-1GEA 82.8 EUR
APOSOR909092-1G APOSOR909092-5G
3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00995159
Núm. CAS: 15197-75-8