2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-3-methylphenacyl bromide
OR9091-5G OR9091-10G OR9091-1G
APOSOR9091-5GEA 575 EUR
APOSOR9091-5G APOSOR9091-10G APOSOR9091-1G
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone
Formula: C₉H₈BrClO
MW: 247,53 g/mol
Pto. de fusión: 56…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051586
Núm. CAS: 205178-80-9
UN: 3261
ADR: 8,III