Ácido 3-(2-metoxifenil)propiónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
OR909100-100G OR909100-25G
APOSOR909100-100GEA 256 EUR
APOSOR909100-100G APOSOR909100-25G
Ácido 3-(2-metoxifenil)propiónico 98%
Ácido 3-(2-metoxifenil)propiónico
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Pto. Ebullición: 302
Pto. de fusión: 92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002772
Núm. CAS: 6342-77-4