2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909137-10G OR909137-1G OR909137-5G
APOSOR909137-10GEA 574 EUR
APOSOR909137-10G APOSOR909137-1G APOSOR909137-5G
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₇H₅ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04614735
Núm. CAS: 3226-47-9