3-tert-Butyl-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(tert-Butyl)pyrazole
OR909140-5G
APOSOR909140-5GEA 188 EUR
APOSOR909140-5G
3-tert-Butyl-1H-pyrazole 97%
3-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127337
Núm. CAS: 15802-80-9