3-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909145-1G OR909145-5G
APOSOR909145-1GEA 168 EUR
APOSOR909145-1G APOSOR909145-5G
3-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 98%
3-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₈H₇ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855819
Núm. CAS: 14030-84-3