2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909155-1G OR909155-25G OR909155-5G
APOSOR909155-1GEA 125 EUR
APOSOR909155-1G APOSOR909155-25G APOSOR909155-5G
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline 98%
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₉H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855820
Núm. CAS: 23530-64-5