3-Chloro-4-thiocyanatoaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909166-1G OR909166-25G OR909166-5G
APOSOR909166-1GEA 125 EUR
APOSOR909166-1G APOSOR909166-25G APOSOR909166-5G
3-Chloro-4-thiocyanatoaniline 98%
3-Chloro-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₇H₅ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07613584
Núm. CAS: 3226-46-8