7,8-Dichloroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909167-1G OR909167-5G
APOSOR909167-1GEA 219 EUR
APOSOR909167-1G APOSOR909167-5G
7,8-Dichloroquinoline 98%
7,8-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026044
Núm. CAS: 703-49-1