5-Cloro-8-metilquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909168-1G OR909168-5G
APOSOR909168-1GEA 150 EUR
APOSOR909168-1G APOSOR909168-5G
5-Cloro-8-metilquinolina 98%
5-Cloro-8-metilquinolina
Formula: C₁₀H₈ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463515
Núm. CAS: 78941-95-4