tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
OR9092-25G OR9092-100G
APOSOR9092-25GEA 29 EUR
APOSOR9092-25G APOSOR9092-100G
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173.21 g/mol
Pto. de fusión: 36…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115305
Núm. CAS: 141699-55-0