5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl 5-chloro-2-methylaniline hydrochloride
OR909208-1G OR909208-5G
APOSOR909208-1GEA 219 EUR
APOSOR909208-1G APOSOR909208-5G
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride 98%
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756441
Núm. CAS: 1187386-18-0