1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909222-1G OR909222-25G OR909222-5G
APOSOR909222-1GEA 0 EUR
APOSOR909222-1G APOSOR909222-25G APOSOR909222-5G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001289
Núm. CAS: 72934-37-3