2-Methoxy-N-methyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methoxy-N-methylaniline
OR909224-25G OR909224-5G
APOSOR909224-25GEA 567 EUR
APOSOR909224-25G APOSOR909224-5G
2-Methoxy-N-methyaniline 95%
2-Methoxy-N-methyaniline
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,1790 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093822
Núm. CAS: 10541-78-3